3-Butoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR9793-1G OR9793-500MG OR9793-5G
APOSOR9793-1GEA 140 EUR
APOSOR9793-1G APOSOR9793-500MG APOSOR9793-5G
3-Butoxybenzoic acid
3-Butoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01143605
Núm. CAS: 93351-38-3