3-Isopropoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9794-1G OR9794-5G
APOSOR9794-1GEA 120 EUR
APOSOR9794-1G APOSOR9794-5G
3-Isopropoxybenzoic acid
3-Isopropoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01922170
Núm. CAS: 60772-67-0