1-(5-Metil-2-tienil)etan-1-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Methyl-2-thienyl)-1-ethanone
OR9799-10G OR9799-25G OR9799-100G
APOSOR9799-10GEA 21.9 EUR
APOSOR9799-10G APOSOR9799-25G APOSOR9799-100G
1-(5-Metil-2-tienil)etan-1-ona
1-(5-Metil-2-tienil)etan-1-ona
Formula: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Pto. Ebullición: 65…67 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 24…28 °C
Densidad: 1.119 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014529
Núm. CAS: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
UN: 3335
ADR: 9 III