4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)benzonitrile
OR9802-1G OR9802-5G
APOSOR9802-1GEA 78.6 EUR
APOSOR9802-1G APOSOR9802-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₈N₄
MW: 184,2 g/mol
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368016
Núm. CAS: 112809-25-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III