4-Cloroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 168 EUR
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Cloroanilina
4-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
Pto. Ebullición: 232 °C
Pto. de fusión: 67…72 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007835
Núm. CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II