Benzo-15-corona-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano)
Proveedor: Apollo Scientific
OR9809-1G OR9809-5G
APOSOR9809-1GEA 0 EUR
APOSOR9809-1G APOSOR9809-5G
Benzo-15-corona-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano)
Benzo-15-corona-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano)
Formula: C₁₄H₂₀O₅
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005945
Núm. CAS: 14098-44-3