Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9818-1G OR9818-5G
APOSOR9818-1GEA 59.6 EUR
APOSOR9818-1G APOSOR9818-5G
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797379
Núm. CAS: 206548-14-3