Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9820-100MG
OR9820-500MG
APOSOR9820-100MGEA
174
EUR
APOSOR9820-100MG
APOSOR9820-500MG
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Formula:
C₁₁H₁₀O₃ MW: 190,2 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C/ 0,2mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06797370 Núm. CAS: 59155-84-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...