4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9823-1G OR9823-250MG
APOSOR9823-1GEA 212 EUR
APOSOR9823-1G APOSOR9823-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₃
MW: 216.2 g/mol
Pto. de fusión: 269…272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01411768
Núm. CAS: 56406-26-9