2-Amino-1-phenylethanol, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
OR9824-100G OR9824-25G OR9824-500G
APOSOR9824-100GEA 79.9 EUR
APOSOR9824-100G APOSOR9824-25G APOSOR9824-500G
2-Amino-1-phenylethanol, grado técnico
2-Amino-1-phenylethanol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008137
Núm. CAS: 7568-93-6
EINECS: 231-469-1
UN: 3259
ADR: 8,III