2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: alpha-(Aminomethyl)-4-chlorobenzyl alcohol
OR9825-1G OR9825-500MG
APOSOR9825-1GEA 314 EUR
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797373
Núm. CAS: 41870-82-0