4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]aniline
OR9835-1G OR9835-5G
APOSOR9835-1GEA 168 EUR
APOSOR9835-1G APOSOR9835-5G
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Formula: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,27 g/mol
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797387
Núm. CAS: 100933-82-2