2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9836-10G OR9836-5G
APOSOR9836-10GEA 575 EUR
APOSOR9836-10G APOSOR9836-5G
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02083381
Núm. CAS: 86847-74-7