6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9839-250MG
OR9839-500MG
OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA
102
EUR
APOSOR9839-250MG
APOSOR9839-500MG
APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Formula:
C₁₀H₁₀ClNO₂ Pto. de fusión: 142…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797375 Núm. CAS: 5196-95-2 |