Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR9842-1G OR9842-10G
APOSOR9842-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9842-1G APOSOR9842-10G
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,6437 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02186220
Núm. CAS: 67625-38-1