4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
OR9845-100G OR9845-25G OR9845-5G
APOSOR9845-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9845-100G APOSOR9845-25G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/0.037mmHg
Pto. de fusión: 44…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076201
Núm. CAS: 87120-72-7
UN: 3259
ADR: 8 III