2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-methoxybenzohydrazide
OR9848-10G OR9848-1G OR9848-5G
APOSOR9848-10GEA 386 EUR
APOSOR9848-10G APOSOR9848-1G APOSOR9848-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797386
Núm. CAS: 41697-08-9