2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde, 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
OR9850-100G OR9850-500G
APOSOR9850-100GEA 140 EUR
APOSOR9850-100G APOSOR9850-500G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Pto. Ebullición: 104…106 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 52…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010092
Núm. CAS: 29668-44-8