3,4-Dihidroxibenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9851-25G OR9851-100G
APOSOR9851-25GEA 29 EUR
APOSOR9851-25G APOSOR9851-100G
3,4-Dihidroxibenzonitrilo
3,4-Dihidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Pto. de fusión: 153…159 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016436
Núm. CAS: 17345-61-8
EINECS: 241-367-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III