Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9853-1G
OR9853-500MG
OR9853-5G
APOSOR9853-1GEA
168
EUR
APOSOR9853-1G
APOSOR9853-500MG
APOSOR9853-5G
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Formula:
C₁₃H₁₇NO₃ Pto. de fusión: 86…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06204958 Núm. CAS: 19614-15-4 |