2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9861-1G OR9861-10G
APOSOR9861-1GEA 0 EUR
APOSOR9861-1G APOSOR9861-10G
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 95%
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula: C₇H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 204…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006697
Núm. CAS: 20348-09-8