3-Nitrosalicylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
OR9864-1G OR9864-25G OR9864-100G
APOSOR9864-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9864-1G APOSOR9864-25G APOSOR9864-100G
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183.1183 g/mol
Pto. de fusión: 142…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024240
Núm. CAS: 85-38-1