Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9867-10G OR9867-1G OR9867-5G
APOSOR9867-10GEA 800 EUR
APOSOR9867-10G APOSOR9867-1G APOSOR9867-5G
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₈O₃
MW: 222,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659534
Núm. CAS: 408340-71-6