Ácido 3-hidrazinobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydrazinylbenzoic acid
OR9870-10G OR9870-25G OR9870-50G
APOSOR9870-10GEA 58 EUR
APOSOR9870-10G APOSOR9870-25G APOSOR9870-50G
Ácido 3-hidrazinobenzoico
Ácido 3-hidrazinobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 191…194 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191447
Núm. CAS: 38235-71-1