1,3,5-Triclorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9872-100G OR9872-1KG OR9872-500G
APOSOR9872-100GEA 20.5 EUR
APOSOR9872-100G APOSOR9872-1KG APOSOR9872-500G
1,3,5-Triclorobenceno
1,3,5-Triclorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Pto. Ebullición: 208 °C
Pto. de fusión: 56…65 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000585
Núm. CAS: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III