2-Amino-5-clorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 126 EUR
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-clorofenol 97%
2-Amino-5-clorofenol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. de fusión: 145…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093863
Núm. CAS: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3