4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [4-(Piperidin-1-yl)phenyl]methylamine
OR9881-1G OR9881-250MG
APOSOR9881-1GEA 396 EUR
APOSOR9881-1G APOSOR9881-250MG
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659080
Núm. CAS: 214759-73-6
UN: 2735
ADR: 8 III