Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
OR9882-1G OR9882-250MG OR9882-5G
APOSOR9882-1GEA 69.6 EUR
APOSOR9882-1G APOSOR9882-250MG APOSOR9882-5G
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04125316
Núm. CAS: 78587-72-1