Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9884-1G
OR9884-5G
APOSOR9884-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9884-1G
APOSOR9884-5G
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formula:
C₉H₉NO₅ Pto. de fusión: 65…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04125034 Núm. CAS: 61873-93-6 |