N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9886-1G
OR9886-5G
APOSOR9886-1GEA
87
EUR
APOSOR9886-1G
APOSOR9886-5G
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Formula:
C₈H₈N₄O Pto. de fusión: 191…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07366550 Núm. CAS: 885950-24-3 |