Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine
OR9887-500MG
APOSOR9887-500MGEA 143 EUR
APOSOR9887-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Pto. de fusión: 154…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06496222
Núm. CAS: 69214-22-8