1-Bromo-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9891-100G OR9891-10G OR9891-25G
APOSOR9891-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9891-100G APOSOR9891-10G APOSOR9891-25G
1-Bromo-2-nitrobenceno 98%
1-Bromo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. Ebullición: 261 °C
Pto. de fusión: 40…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007045
Núm. CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III