2,2'-Dibromoacetophenone 90%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR9900-1G
OR9900-25G
OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA
43.5
EUR
APOSOR9900-1G
APOSOR9900-25G
APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
2,2'-Dibromoacetophenone
Formula:
C₈H₆Br₂O Pto. Ebullición: 90…92 °C/0,02mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00044660 Núm. CAS: 49851-55-0 UN: 3265 ADR: 8,II |