ω,4-Dibromoacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4'-Dibromoacetofenona, α,4-Dibromoacetofenona
OR9901-100G OR9901-25G
APOSOR9901-100GEA 133 EUR
APOSOR9901-100G APOSOR9901-25G
ω,4-Dibromoacetofenona 98%
ω,4-Dibromoacetofenona
Formula: C₈H₆Br₂O
MW: 277.94 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000200
Núm. CAS: 99-73-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,01412