ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-iodophenyl)ethanone, 4-Iodophenacyl bromide
OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆BrIO
MW: 324,9400 g/mol
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01360521
Núm. CAS: 31827-94-8
UN: 1759
ADR: 8,III