2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Methylthio)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-(methylthio)phenyl)ethanone
OR9903-1G OR9903-5G
APOSOR9903-1GEA 65.4 EUR
APOSOR9903-1G APOSOR9903-5G
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Formula: C₉H₉BrOS
MW: 245,136 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094708
Núm. CAS: 42445-46-5
UN: 3261
ADR: 8,III