3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
OR9905-25G OR9905-5G
APOSOR9905-25GEA 290 EUR
APOSOR9905-25G APOSOR9905-5G
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00663139
Núm. CAS: 20925-60-4