4-(1-Azepanyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9910-100MG OR9910-1G OR9910-500MG
APOSOR9910-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR9910-100MG APOSOR9910-1G APOSOR9910-500MG
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
4-(1-Azepanyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01536453
Núm. CAS: 57356-18-0