4-(2-Bromoetoxi)benzaldehido 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9912-1G OR9912-500MG OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA 198 EUR
APOSOR9912-1G APOSOR9912-500MG APOSOR9912-5G
4-(2-Bromoetoxi)benzaldehido 95%
4-(2-Bromoetoxi)benzaldehido
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021074
Núm. CAS: 52191-15-8