3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9913-1G OR9913-5G OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9913-1G APOSOR9913-5G APOSOR9913-25G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Pto. de fusión: 237…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05665872
Núm. CAS: 404827-77-6