3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9914-1G OR9914-5G OR9914-25G
APOSOR9914-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9914-1G APOSOR9914-5G APOSOR9914-25G
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Pto. de fusión: 171…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426696
Núm. CAS: 61272-71-7