tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-butyl 4-(4-aminobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
OR9915-1G OR9915-500MG
APOSOR9915-1GEA 452 EUR
APOSOR9915-1G APOSOR9915-500MG
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₃
MW: 305,38 g/mol
Pto. de fusión: 159…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659531
Núm. CAS: 350684-49-0