3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9919-1G OR9919-500MG
APOSOR9919-1GEA 328 EUR
APOSOR9919-1G APOSOR9919-500MG
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, grado técnico
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01846256
Núm. CAS: 13221-94-8