Mercaptamina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-MEA
OR9920T-100G OR9920T-25G
APOSOR9920T-100GEA 60.9 EUR
APOSOR9920T-100G APOSOR9920T-25G
Mercaptamina clorhidrato
Mercaptamina clorhidrato
Used as an antioxidant & in radiation therapy.
Formula: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Densidad: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012904
Núm. CAS: 156-57-0
UN: 3335
ADR: 9 III