Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
OR9923-25G OR9923-5G OR9923-100G OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA 72.5 EUR
APOSOR9923-25G APOSOR9923-5G APOSOR9923-100G APOSOR9923-500G
Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico 97%
Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico
Formula: C₁₀H₆O₄
MW: 190.16 g/mol
Pto. de fusión: 189…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006852
Núm. CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III