Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
OR9926-1G OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9926-1G APOSOR9926-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,2050 g/mol
Pto. de fusión: 122…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01365811
Núm. CAS: 2199-51-1