Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylate, Ethyl 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid ethyl ester
OR9928-1G
APOSOR9928-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9928-1G
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Pto. de fusión: 165…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030352
Núm. CAS: 2199-59-9