2,4-Dimetilpirrol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
OR9930-5G OR9930-25G
APOSOR9930-5GEA 72.5 EUR
APOSOR9930-5G APOSOR9930-25G
2,4-Dimetilpirrol 98%
2,4-Dimetilpirrol
Formula: C₆H₉N
MW: 95,1424 g/mol
Pto. Ebullición: 165…167 °C
Densidad: 0,924 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192088
Núm. CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2