Cloruro de tolueno-p-sulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tolueno-4-sulfonilo, Cloruro de tosilo
OR9931-100G OR9931-1KG
APOSOR9931-100GEA 21.9 EUR
APOSOR9931-100G APOSOR9931-1KG
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo 97%
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 67…70 °C
Densidad: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007450
Núm. CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,09612