1-(4-Bromofenil)pirrolidin-2-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
OR9934-1G OR9934-5G OR9934-250MG
APOSOR9934-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9934-1G APOSOR9934-5G APOSOR9934-250MG
1-(4-Bromofenil)pirrolidin-2-ona
1-(4-Bromofenil)pirrolidin-2-ona
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240.10 g/mol
Pto. de fusión: 98…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00138502
Núm. CAS: 7661-32-7